Learn More
GGT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561058
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15788871
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LLPNVTTVER NIDQAVTAAL ETRHHHTQI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 41%.
GGT1 Polyclonal antibody specifically detects GGT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GGT1
Polyclonal
Unconjugated
GGT1
CD224; D22S672; D22S732; dwg; gamma glutamyl-transferase 1; gamma-glutamyl transpeptidase; gamma-glutamyltransferase 1; Gamma-glutamyltranspeptidase 1; GGLUT; Ggt; GGT 1; Ggt1; GGT-1; Ggtp; glutathione hydrolase 1; Glutathione hydrolase 1 heavy chain; Glutathione hydrolase 1 light chain; Glutathione hydrolase 1 proenzyme; GTG; Leukotriene-C4 hydrolase; testicular tissue protein Li 73
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2678
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P19440
GGT1
Recombinant protein corresponding to Human GGT1