missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GGT5 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 18004325 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18004325 20 μL 20 Mikroliter
18036715 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18004325 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 301481AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The GGT5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GGT5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The GGT5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen GGT5
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konzentration 500 μg/mL
Gensymbole DKFZp566O011, FLJ92733, gamma glutamyltransferase 5, Gamma glutamyltranspeptidase 5, GGT 5, GGT REL, GGT5, GGTLA1
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2687
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.