Learn More
GGT6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554773
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15752701
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DLAGDALLSL LAGDLGVEVP SAVPRPTLEP AEQLPVPQGI LFTTPSPSAG PELLALLEAA LRSGAPIPDP CPPFLQTAVS PESSALAAVD SSGSVLLLTS SLNCSFGSAH L Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 68%, Rat - 67%.
GGT6 Polyclonal antibody specifically detects GGT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
GGT6
Polyclonal
Unconjugated
GGT6
9030405D14Rik; AI427679; AW490214; gamma-glutamyl transferase 6; gamma-glutamyltransferase 6; gamma-glutamyltransferase 6 homolog; gamma-glutamyltranspeptidase 6; GGT 6; GGT6; Glutathione hydrolase 6; Glutathione hydrolase 6 heavy chain; Glutathione hydrolase 6 light chain
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
124975
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6P531
GGT6
Recombinant protein corresponding to Human GGT6