missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
GHITM Monoclonal antibody specifically detects GHITM in Invertebrate samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GHITM |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 42 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Zusammensetzung | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | Dermal papilla-derived protein 2, DERP2MICS1, DKFZp566C0746, FLJ26584, growth hormone inducible transmembrane protein, growth hormone-inducible transmembrane protein, HSPC282, Mitochondrial morphology and cristae structure 1, PTD010, TMBIM5My021, transmembrane BAX inhibitor motif containing 5, Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 5 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Dermatophagoides pteronyssinus GHITM (Uniprot#: P49278; Gln19-Asp146). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?