missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHS-Gefahrstoffzeichen, Typ GHS01, 17x17mm, (VE=1 Streifen a 10 Stck.)

Artikelnummer. 12603285
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
17 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
12603285 17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12603285 Lieferant Herka Lab-In Lieferanten-Nr. 9920GHS01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebend
Ausführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS01
Masse: 17/17mm

Spezifikation

Höhe (metrisch) 17 mm
Breite (metrisch) 17 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.