Learn More
Amarell™ Aräometer mit feiner Graduierung ohne Thermometer, Serie M50
Das Dichtehydrometer mit hoher Graduierung ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C und DIN-konform für viele relative Dichtemessungen.
45.89 € - 264.00 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
Genauigkeit | ± 1g/cm3 |
Schritten | 0,001 g/cm3 |
Länge (metrisch) | 270 mm |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10792327
|
Amarell™
H808006VC STAATLICH GEEICHT |
0,750 bis 0,800 g/cm3 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10663785
|
Amarell™
H808016 |
1,000 bis 1,050 g/cm3 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Referenztemperatur 20 °C
- Jedes Hydrometer ist 270 mm lang
Spezifikation
Je 1 | |
± 1g/cm3 | |
270 mm |
Hydrometer zur Dichtemessung | |
0,001 g/cm3 | |
20 °C |