Learn More
Gibberellinsäure-Acetoxymethylester 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitrile |