missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30240514
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240514 2.5 g 2.50 Gramm
30240481 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulative Anforderung: Dieses Produkt enthält Pflanzenschutzmittel, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30240514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3775002.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulative Anforderung: Dieses Produkt enthält Pflanzenschutzmittel, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1373154-68-7
Summenformel C22 H26 O8
Molekulargewicht (g/mol) 418.44
Synonym Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene-10-acetic acid, 1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-2,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-, (acetyloxy)methyl ester, (1S,2S,4aR,4bR,7S,9aS,10S,10aR)-
SMILES CC(=O)OCOC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](O)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14CC5=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gibberellic Acid Acetoxymethyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H26O8/c1-11-8-20-9-21(11,27)6-4-13(20)22-7-5-14(24)19(3,18(26)30-22)16(22)15(20)17(25)29-10-28-12(2)23/h5,7,13-16,24,27H,1,4,6,8-10H2,2-3H3/t13-,14+,15-,16-,19-,20+,21+,22-/m1/s1
Formelmasse 418.1628
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.