Learn More
Gibco™ Human BAFF (BLyS) Recombinant Protein
Human BAFF (BLyS) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC1674
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10243403
  • 596.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human BAFF (BLyS) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Recombinant BAFF is intended for use in cell culture applications. BAFF is important in B-cell maturation and survival.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
17 kDa
20 ug
153 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Immunology
95 %
10673
Sequential Chromatography
BAFF
Human
Carrier-Free
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Other Proteins
Gibco™