Learn More
Gibco™ Human beta-Defensin 1 Recombinant Protein
Human beta-Defensin 1 Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC1624
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10476873
  • 570.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human beta-Defensin 1 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
BD1 is a member of the defensin family involved in defense against mibcrobes.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
3.9 kDa
20 ug
36 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology
98 %
1672
Sequential Chromatography
BD-1
Human
Carrier-Free
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Other Proteins
Gibco™