Learn More
Gibco™ Human Active BMP-7 Recombinant Protein
Human Active BMP-7 Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC7204
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10083143
  • 558.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human Active BMP-7 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
BMP7 is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily. The superfamily includes large families of growth and differentiation factors. Bone morphogenetic proteins were originally identified by an ability of demineralized bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extraskeletal site.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Sequential Chromatography
BMP-7
Human
Carrier-Free
10 μg
Mammalian
Recombinant, Ligand
BMPs (Bone Morphogenetic Proteins) & Related Factors
Gibco™
28.8 kDa
10 ug
232 aa each (homodimer)
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Bone Research, Stem Cell Research, Differentiation
98 %