Learn More
Gibco™ Gibco™ Flasche, 500 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10355638
Change view
Click to view available options
Menge:
120 Flasche(n)
Packungsgröße:
120 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10355638 120 Flasche(n) 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10355638 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 10340001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination.
Die Gibco Flasche wurde im Hinblick auf bessere ergonomische Eigenschaften, Anwenderfreundlichkeit und geringere Kontaminationsgefahr entwickelt. Das kompakte Design der Gibco Medienflasche ermöglicht eine einfachere Handhabung und Lagerung sowie eine reduzierte Verpackung. Diese Flasche ist steril, leer und für den Einsatz in Zellkulturanwendungen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Beschreibung Gibco™ Flasche, 500 ml, 120 Flaschen, HDPE, weithalsig, steril, weniger Ressourcen verbraucht, weniger umweltschädliche Eigenschaften, Raumtemperatur-Versandbedingung, Flaschen bis 10^-6 Sterilität bestrahlt, in Säugetierzellkultur verwendet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Enthält 120 x 500 ml-Flaschen
Material PET
Anzahl pro Karton 120 Karton
Anzahl pro Packung 120 Packung(en)
Menge 120 Flasche(n)
Sterilität Steril
Produktlinie Gibco
Inhalt und Lagerung Sterile 120 x 500-ml-Flaschen, bestrahlt bis zu einer Sterilität von 10^-6. Lagerung bei RT
Versandbedingung Raumtemperatur
Öffnung Weit
Produkttyp Medienflasche