Learn More
Gibco™ Kälberserum, Herkunftsland Neuseeland
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Neuseeland
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
| Spezies | Rind/Bovine |
| Age | 12 to 24 months |
| Herkunftsland | Neuseeland |
| Form | Flüssig |
| Format | Flasche |
| Produkttyp | Rinderserum von ausgewachsenen Tieren |
| Menge | 500 mL |
| Serum Treatment | Steril gefiltert |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mehr anzeigen |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.