missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Trypsin Neutralizer Solution
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11667104
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11667104 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11667104 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. R002100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sterile, Phosphat-gepufferte Salzlösung

Enthält (1x) Kälberserum als Trypsin-Inhibitor.

Nachhaltige Verpackung

Zellkultur, Hornhaut-Epithelzellkultur, Fibroblasten-Kultur, Keratinozyten-Kultur, Großgefäß-Endothelzellkultur, Säugetierzellkultur, Brustepithelzellkultur, Melanozyten-Kultur, Mikrovaskuläre Endothelzellkultur, Primärzellkultur, glatte Muskelzellkultur

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung -20 Grad C.
Zelltyp Säugetierzellen
Konzentration 1X
Produkttyp Trypsin-Inhibitor
Sterilität Steril gefiltert
pH 7,4
Produktlinie Cascade Biologics
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.