Learn More
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Artikelnummer. 10585095
Change view
Click to view available options
Menge:
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10585095 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10585095 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12372003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
Gibco CD Hybridoma Medium wurde speziell für die Fähigkeit entwickelt, das Wachstum von Hybridomen für die Antikörperproduktion zu unterstützen.
  • Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
  • Formuliert ohne L-Glutamin für Stabilität
  • Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
  • Praktisches, anwenderfreundliches Advanced Granulation Technology (AGT™) Format
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp CD Hybridom-Medium
Konzentration 1 X
Zusatzstoff Natriumpyruvat
Puffer Sodium Bicarbonate, No HEPES
Zelltyp Myelomzellen, Hybridome
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 – 8 °C, dunkel und trocken
Versandbedingungen: Gelpackungen
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Klassifikation Animal Origin-Free, Chemically Defined, Protein-Free
Kulturmilieu CO2
Endotoxin-Gehalt Niedrig
Glucosekonzentration 3.66 g/L
Glutamin Kein Glutamin
Anorganische Salze Calcium, Magnesium, Natriumphosphat
Phenolrot-Indikator Kein Phenolrot
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zertifiziert
Serumspiegel serumfrei
Versandbedingung Trockeneis
Sterilität Unsteril
Produktlinie AGT, Gibco
Menge 10 kg
Form Pulver (AGT)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.