Learn More
Gibco™ FKS für embryonale Stammzellen, qualifiziert, One Shot™-Format, US-Ursprung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15946942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Format:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format unitSize
15946942 50 mL Flasche 50 Milliliter
11590516 100 mL Flasche 100 Milliliter
11500526 500 mL Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15946942 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 16141002
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Serum-Kategorie: Spezial
Fötales Kälberserum, ES Cell Qualified One Shot™ wurde speziell bezüglich einer homogenen undifferenzierten zellulären Morphologie von embryonalen Stammzellen getestet. Es ist die GIBCO™ FBS-Qualität und -Leistung, der Sie vertrauen, angeboten in einem Einweg-FBS-Aliquot, das mehr Komfort bietet, Zeit spart und einfach zu verwenden ist.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Format Flasche
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Getestet auf Bovine Respiratory Syncytial Virus FA, Cytopathic Agents, Hemadsorbing Agents, Reovirus FA, Rabies FA, Hämoglobin (ng⁄dl), Blue Tongue Virus, Bovine Adenovirus FA, Bovine Parvovirus FA, Osmolalität, Sp2 Performance Assay, Electrophoretic Pattern, Gesamtprotein, Endotoxin (EU⁄mL), Mykoplasma, Sterilitätstests (Bakterien&Pilze)
Spenderherde Nein
Endotoxin-Konzentration < 50 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad ES-Zellenqualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für In-vitro-Diagnostik.