Learn More
Gibco™ FKS für embryonale Stammzellen, qualifiziert, One Shot™-Format, US-Ursprung
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
91.25 € - 892.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Spezies | Rind/Bovine |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11500526
|
Gibco™
16141079 |
500 ml |
892.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15946942
|
Gibco™
16141002 |
50 ml |
91.25 €
50 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11590516
|
Gibco™
16141061 |
100 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Speziell getestet bezüglich einer homogenen undifferenzierten zellulären Morphologie von embryonalen Stammzellen
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, embryonale Stammzellkultur, Säugetierzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssigkeit | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
gefroren |
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
Flasche | |
Standard (sterilfiltriert) | |
ES-Zellenqualifiziert |
Für In-vitro-Diagnostik.