Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
- Speziell getestet bezüglich einer homogenen undifferenzierten zellulären Morphologie von embryonalen Stammzellen
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, embryonale Stammzellkultur, Säugetierzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
| Spezies | Rind/Bovine |
| Age | Fötal |
| Herkunftsland | Mexiko |
| Form | Flüssig |
| Format | Flasche(n) |
| Produkttyp | Fetal Bovine Serum |
| Menge | 100 mL |
| Serum Treatment | Standard (sterilfiltriert) |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.