Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
US-zertifizierte Leistungsfähigkeit einschließlich Seren für eine breite Palette von Zelltypen, insbesondere empfindliche Zelllinien
Marke:  Gibco™ 10439024
Weitere Details : CAS : 64742-49-0 Netto-Gewicht : 0.62000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11518986
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
  • Speziell getestet bezüglich einer homogenen undifferenzierten zellulären Morphologie von embryonalen Stammzellen
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, embryonale Stammzellkultur, Säugetierzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Rind/Bovine
Flüssig
Fötales Kälberserum
Standard (sterilfiltriert)
ES-Zellenqualifiziert
Gefroren
Fötal
Mexiko
Flasche
500 mL
Steril
Gibco™