Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
US certified performance plus sera for broad range of cell types, especially sensitive cell lines
213.00 € - 728.00 €
Spezifikation
Format Bottle(s)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10063732
Unterlagen ansehen
Gibco™
10439016
100mL 213.00 €
100 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
03-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11518986
Unterlagen ansehen
Gibco™
10439024
500mL 728.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
09-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sera Category: Specialty
  • Origin: Countries meeting USDA importation requirements
  • Specially tested for the ability to sustain undifferentiated cellular morphology of embryonic stem cells
  • Endotoxin level: ≤50 EU/mL (levels routinely ≤ 10 EU/mL)
  • Hemoglobin level: ≤25 mg/dL
Cell Culture, Embryonic Stem Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Stem Cell Culture, Stem Cell Research
Bestellinformation
Shipping Condition: Dry Ice
Spezifikation
Spezifikation
Bottle(s)