Learn More
Gibco™ Gibco™ fötales Rinderserum, mesenchymale Stammzellqualifikation, Herkunftsland: Australien, Standard (steril gefiltert)
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke: Gibco™ 12664025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
- Serum-Kategorie:
- Speziell auf die Fähigkeit zur Unterstützung der Expansion und der klonalen Zählung (koloniebildende Einheit Fibroblast-Assay) mesenchymaler Stammzellen gestestet
- Endotoxin-Gehalt: ≤10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
- Herkunftsland: Australien
Zellkultur, Säugetierzellkultur, mesenchymale Stammzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Blauzungenvirus; Bovines Adenovirus, FA; bovines Parvovirus, FA; bovines respiratorisches Syncytialvirus, FA; zytopathogene Wirkstoffe; elektrophoretisches Muster; Endotoxin (EU/ml), hämabsorbierende Mittel; Hämoglobin (ng/dl); Mykoplasma; Osmolalität; Tollwut, FA; Reovirus, FA; Sp | |
–5 bis –20 °C | |
Australien | |
Flasche | |
500 mL | |
Fähigkeit zur Unterstützung der Expansion und der klonalen Zählung (koloniebildende Einheit Fibroblast-Assay) mesenchymaler Stammzellen | |
Flüssig | |
Nein | |
MS-Zellenqualifiziert |
MS-Zellenqualifiziert | |
Fötales Kälberserum (FBS),mesenchymale Zellen-qualifiziert, Australien, 500 ml, flüssig, ≤10 EU/ml Endotoxin-Konzentration, ≤25 mg/dl Hämoglobinkonzentration, –5 bis –20 °C Lagertemperatur, fötal, Kälber-/Rinderspezies, Trockeneis | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum (FBS), mesenchymale Stammzellen-qualifiziert | |
MS-Zellenqualifiziert | |
≤ 10 EU/ml | |
Grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays | |
≤25 mg/dl |
Für In-vitro-Diagnostik.