Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Neuseeland
Das Design beseitigt die Notwendigkeit von Aliquot und das damit verbundene Risiko von Kontamination und Variabilität. Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke: Gibco™ 10091148
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
- Das Flaschendesign macht Aliquot und die damit verbundene Variabilität überflüssig. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen
- Erzeugt 33 % weniger Abfall als Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
- Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays – Sie genießen das Vertrauen von Forschern durch gleichbleibende Qualität und prämierte Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
- Serum-Kategorie: Premium (sicher)
- Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssigkeit | |
Fötales Kälberserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
≤5 EU/ml | |
≤30 mg/dl | |
gefroren |
Fötal | |
Neuseeland | |
Flasche | |
500 ml | |
Steril | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ |
Für In-vitro-Diagnostik.