Learn More
Gibco™ Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (aa 10-155) Recombinant Protein
FGF-Basic (AA 10-155) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
128.00 € - 1820.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 2247
Molekulargewicht 17 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias FGF-Basic (AA 10-155)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10622074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG0024
10 μg
128.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10222253
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG0026
50 μg
239.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10202733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG0021
100 μg
922.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10612074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG0023
1 mg
1820.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (aa 10-155) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Fibroblast growth factor-basic is known as FGF-basic, bFGF, FGF 2, FGF-β, and heparin binding growth factor. FGF-basic is involved in a number of biological processes, including embryonic development and differentiation, neuron differentiation, survival, regeneration, and the proliferation of cells of mesodermal origin and many cells of neuroectodermal, ectodermal, and endodermal origin.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: proteins bioassayed with Gibco media
  • High-purity, recombinant, bioactive protein: to help ensure growth factors from Life Technologies are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High biological activity: in-house activity testing of recombinant proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of BALB/3T3 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
17 kDa
FGF-Basic (AA 10-155)
Human
<0.1 ng/μg
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Oncology, Stem Cell Research, Microbiology, Differentiation, Angiogenesis
95%
2247
Sequential Chromatography
aa 10-155
Store in refrigerator (2–8°C).
E. coli
Recombinant, Ligand, Truncated
FGFs (Fibroblast Growth Factors)
Gibco™