Learn More
Gibco™ Blasticidin S HCl (10 mg/ml)
Artikelnummer. 10166793
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10166793 20 mL 1 Stück
12172530 10 x 1 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10166793 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1113902
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 50 bis 100 μg/ml
Blasticidin S ist ein Nukleosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces griseochromogenes isoliert wird. Es ist ein starker Hemmer der Proteinsynthese in pro- und eukaryotischen Zellen. Blasticidin S wirkt schnell durch die Hemmung der Bildung von Peptidbindungen durch das Ribosom.
  • Wird für die Prävention der Kontamination von Zellkulturen verwendet
  • Die empfohlene Arbeitskonzentration liegt je nach Zelllinie zwischen 1 und 20 µg/ml
  • Wird als Lösung mit 10 mg/ml in 20 mM HEPES geliefert (pH 7,2 bis 7,5)
  • Lieferung in 10 Fläschchen mit jeweils 1 ml.
  • Resistenz wird durch die Expression von einem der beiden Blasticidin SDeaminase-Gene ausgedrückt: BSD oder bsr
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C (vor Licht schützen)
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 9 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Konzentration 10 mg/mL
Kulturtyp Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven HEPES
Produktlinie Gibco
Menge 20 mL