Learn More
Gibco™ Glasgow's MEM, powder
Ursprünglich von Ian McPherson und Michael Stoker als Modifikation von Eagle's Medium entwickelt
Marke:  Gibco™ 22100093
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62000kg
Artikelnummer. 10433432
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Glasgow's Minimum Essential Medium (GMEM) wurde zur Untersuchung der genetischen Faktoren verwendet, die die Zellkompetenz beeinflussten. Glasgow's MEM wurde für den Einsatz mit Nieren-Zelllinien wie BHK-21 entwickelt. Glasgow's MEM unterscheidet sich von anderen Medien dadurch, dass es die zweifache Konzentration von Aminosäuren und Vitaminen im Vergleich zum ursprünglichen Basalmedium Eagle enthält und ohne Serum verwendet wird. Glasgow's MEM wurde ursprünglich mit 10 % Tryptose-Phosphat-Bouillon hergestellt. Dieses MEM wurde wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne Tryptose-Phosphat-Bouillon, Natriumbicarbonat, HEPES.
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Erfordert Supplementierung, gewöhnlich mit 10 % Tryptose-Phosphat-Bouillon
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.75 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
  • Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Glasgow's MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist
Spezifikation
Spezifikation
Storage conditions: 2-8°C
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 36 months from date of manufacture
Hoher Glukosegehalt, Glutamine, Phenol Red
Gibco™
Powder
No HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Room Temperature
Sonderangebote
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.