Learn More
Gibco™ GM-CSF rekombinantes Rattenprotein
Rekombinanter GM-CSF ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PRC2015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10009182
  • 222.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
29-07-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rekombinanter Ratten-GM-CSF ist für die Verwendung in Zellkulturanwendungen vorgesehen. GM-CSF ist an vielen biologischen Reaktionen beteiligt, einschließlich Wachstum und Entwicklung von Granulozyten- und Makrophagen-Vorläuferzellen, Stimulation und der Einleitung der Differenzierung von Myeloblasten und Monoblasten sowie Chemotaxis von Eosinophilen.
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C).
10 µg
Carrier-Free
E. coli
Cytokines & Receptors
GM-CSF, G-CSF, & M-CSF
Rat
116630
Exchange Chromatography
10 μ g
< 0.1 ng/µg
Gibco®
Wet Ice
Lyophilized
Recombinant, Ligand
Signal Transduction, Stem Cell Research, Drug Development, Oncology
Cell Culture
14.6 kDa
95 %
GM-CSF