Learn More
Gibco™ Ziegenserum, Herkunftsland Neuseeland
Ausgezeichneter Wert für Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
136.00 € - 476.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: gefroren |
---|---|
Age | Erwachs. |
Spezies | Ziege/Caprin |
Herkunftsland | Neuseeland |
Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11530526
|
Gibco™
16210064 |
100 ml |
136.00 €
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11540526
|
Gibco™
16210072 |
500 ml |
476.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Gibco™ Seren liefern einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
- Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
- Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungsanforderungen und Budgetanforderungen
- Gefroren geliefert, bei <-10 °C lagern
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Neuseeland
- Alter: Erwachs.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: gefroren |
|
Ziege/Caprin | |
Flüssigkeit | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Nachhaltige Verpackung | |
gefroren |
Erwachs. | |
Neuseeland | |
Ziegenserum | |
Steril | |
Gibco™ |
Für In-vitro-Diagnostik. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.