Learn More
Gibco™ Human IFN-beta 1a Recombinant Protein
Human IFN-beta 1a Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC4244
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 10669963
  • 474.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IFN-beta 1a Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl
IFN-β is involved in immune responses against viral infection.
Shipping Condition: Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
1 x 10 exp. 5 units
Human
10^5 units
Mammalian
Recombinant, Ligand
Interferons
Gibco™
23 kDa
IFN-β1A Mammalian
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Dry Ice
Cytokines & Receptors
Liquid
Immunology, Virology, Angiogenesis
95 %