Learn More
Gibco™ Human IFN-gamma Recombinant Protein
Recombinant Human Interferon-γ (IFN-γ) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
291.00 € - 3110.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 3458
Molekulargewicht 16.9 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias IFN-γ
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10474733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC4031
100μg
291.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10425143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC4033
1mg
3110.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human IFN-gamma Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IFN-γ is involved in many biological processes such as inducing the secretion of TNF-α and stimulating the release of reactive oxygen species from macrophages. It is also involved with bone growth and inhibits bone resorption. It is anti-viral and anti-parasitic and inhibits the proliferation of cells.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent cytostasis of human WiDr cells
  • Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
16.9 kDa
IFN-γ
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interferons
Gibco™
3458
Sequential Chromatography
Human
Carrier-Free
Dry Ice
Cytokines & Receptors
Liquid
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Virology, Oncology
95 %
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.