Learn More
Gibco™ IGFBP6 Recombinant Human Protein
Rekombinantes, humanes insulinähnlicher Wachstumsfaktor-Bindungsprotein 6 (IGFBP6) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen.
N.V.
Beschreibung
Beschreibung
IGFBP6 bindet IGF-1 und II, verlängert die Halbwertszeit dieser Wachstumsfaktoren und verändert die Art und Weise, wie diese Wachstumsfaktoren mit Zelloberflächenrezeptoren interagieren.
  • Hohe Reinheit: Minimiert Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
  • Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
  • Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um Gibco Wachstumsfaktoren von höchster Qualität zu gewährleisten, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
  • Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Hemmung von IGF-II-induzierter Proliferation von MCF-7-Zellen bestimmt
Versandbedingung: Nasses Eis.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.