Learn More
Gibco™ Rat IL-10 Recombinant Protein
Rat IL-10 Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PRC0104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10650724
  • 836.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rat IL-10 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL10 inhibits the synthesis of a number of cytokines, such as TNF-α, IL-1, and IL-6 from macrophages and IL-2, IFN-γ, and TNF-β from Th1 cells.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
18.7 kDa
10 ug
Rat
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Inflammation, Signal Transduction
98 %
25325
Affinity Chromatography
IL-10
Store in freezer (-5 to -30°C).
10 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™