missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ IL13 Recombinant Mouse Protein
Rekombinantes Maus-Interleukin 13 (IL13) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
N.V.
Spezifikation
Reinigungsverfahren | Sequential Chromatography |
---|---|
Gen-Alias | IL-13 |
Gen-ID (Entrez) | 16163 |
Beschreibung
IL13 reguliert Makrophagen-produzierte Zytokine wie TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 und IL-12 als Reaktion auf LPS-Herausforderung oder IFN-γ herunter. IL13 induziert die Monozyt-Differenzierung und induziert auch die B-Zelldifferenzierung und -proliferation.- Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
- Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
- Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
- Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
- Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Proliferation von humanen TF-1-Zellen bestimmt
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Sequential Chromatography | |
IL-13 | |
16163 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.