Learn More
Gibco™ Human IL-15 Recombinant Protein
Rekombinantes, humanes Interleukin 15 (IL15) ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke:  Gibco™ PHC9151
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013534
  • 2615.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IL-15 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL15-Aktivität ähnelt einigen biologischen Aktivitäten, die IL-2 zugeschrieben werden. IL15 induziert die Proliferation von PMA-aktivierten, mononukleären Zellen des peripheren Blutes. IL15 fungiert auch als Maturationsfaktor für NK-Zellen.
  • Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
  • Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
  • Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
  • Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco rekombinanten Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch Messung der dosisabhängigen Proliferation von Maus-CTLL-2-Zellen bestimmt
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
3600
Sequential Chromatography
100 μ g
114 aa
< 1 EU/ml
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Cell Culture
Cell Cycle & Proliferation, Oncology, Immunology, Signal Transduction
Carrier-Free
12.9 kDa
98 %
IL-15
Store in freezer (-5 to -30°C).
100 µg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Human
Gibco™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.