Learn More
Gibco™ Mouse IL-1 beta Recombinant Protein
Recombinant IL1B is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
179.00 € - 2010.00 €
Spezifikation
Spezies Mouse
Expressionssystem E. coli
Proteinfamilie Cytokines & Receptors
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Interleukins
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10444943
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0814
5μg
179.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10191193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0815
10μg
290.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10354303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0816
25μg
536.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10324543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0811
100μg
2010.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IL-1 beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological process including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse
Cytokines & Receptors
Interleukins
E. coli
Lyophilized