Learn More
Gibco™ Mouse IL-2 Recombinant Protein
Recombinant IL-2 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
108.00 € - 3885.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 16183
Molekulargewicht ∼17 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias IL-2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10374733
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0024
10μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10662264
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0025
25μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10202543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0021
100μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10610734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC0023
1mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IL-2 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-2 causes proliferation of T cells and is a central regulator of immune responses.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
∼17 kDa
IL-2
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
16183
Sequential Chromatography
Mouse
Carrier-Free
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology
95 %