Learn More
Gibco™ IL33 Recombinant Human Protein
Rekombinantes IL33 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
N.V.
Spezifikation
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias IL-33
Gen-ID (Entrez) 90865
Zugriffsnummer NM_033439
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
IL33 ist ein proinflammatorisches Zytokin mit struktureller Homologie, die der der IL1-Zytokin-Familie ähnelt. IL33 übt seine biologischen Wirkung aus, indem es sich an den Rezeptor ST2 bindet und einen Komplex mit dem akzessorischen Rezeptorprotein IL-1 bildet. Intrazelluläre Proteine innerhalb der NFκB- und MAP-Kinase-Signalwege werden aktiviert, was zur Produktion von IL-5 Typ-2-Zytokine aus polarisierten TH2-Zellen führt.
Versandbedingung: Nasses Eis.
Spezifikation
Spezifikation
Sequential Chromatography
IL-33
90865
NM_033439