Learn More
Gibco™ Human IL-8 (CXCL8) (Endothelial-derived) Recombinant Protein
Human IL-8 (CXCL8) (Endothelial-derived) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC0084
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 10292723
  • 580.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IL-8 (CXCL8) (Endothelial-derived) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL8 is chemotactic for all known types of migratory immune cells. IL8 also inhibits the adhesion of leukocytes to activated endothelial cells.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
8.9 kDa
25 ug
77 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Angiogenesis, Respiratory Research, Virology, Stem Cell Research, Inflammation
98 %
3576
Sequential Chromatography
IL-8 Endothelial
Human
Carrier-Free
25 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™