Learn More
Gibco™ Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein
Recombinant IL8 Monocyte is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
293.00 € - 4035.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 3576
Gen-Alias IL-8 Monocyte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2–8°C).
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10272833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC0884
25μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10282833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC0885
50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10477063
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC0881
100μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10202553
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC0883
1mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL8 is chemotactic for all known types of migratory immune cells. IL8 also inhibits the adhesion of leukocytes to activated endothelial cells.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
IL-8 Monocyte
Store in refrigerator (2–8°C).
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
3576
Human
Wet Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Angiogenesis, Respiratory Research, Virology, Stem Cell Research, Inflammation