Learn More
Gibco™ IL9 Recombinant Human Protein
Recombinant Human Interleukin 9 (IL9) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
292.00 € - 2455.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Molekulargewicht 48 kDa
Quelle Human
Gen-Alias IL-9
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12053589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC0094
10μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12043589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC0091
100μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
IL9 is produced by CD4+ helper cells, and has been shown to be a pleiotropic cytokine impacting lymphoid and mast cell lineages.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High purity recombinant bioactive protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to get a biologically active protein
  • High biological activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, and protease assays; specific activity is determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MO7e cells
  • Proven compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Human
Human
Store in freezer (-5 to -30°C).
0.2 ng/ml
< 1 EU/ml
Mammalian
Recombinant, Ligand
Interleukins
95 %
48 kDa
IL-9
Recombinant
Carrier-Free
Proliferation of human MO7e cells
Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Apoptosis, Stem Cell Research, Oncology, Signal Transduction