Learn More
Gibco™ IP10 Recombinant Human Protein
Rekombinantes IP10 ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
N.V.
Spezifikation
Reinigungsverfahren | Sequential Chromatography |
---|---|
Gen-Alias | IP-10 |
Beschreibung
IP10 ist ein Chemokin der CXC-Subfamilie und Ligand für den Rezeptor CXCR3. Die Bindung dieses Proteins an CXCR3 führt zu pleiotropen Effekten, einschließlich der Stimulation von Monozyten, natürlicher Killer- und T-Zell-Migration und Modulation der Adhäsionsmolekülexpression.Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Sequential Chromatography | |
IP-10 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.