Learn More
Gibco™ Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein
Recombinant MCP-1 (MCAF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
148.00 € - 878.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 6347
Molekulargewicht 8 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias MCP-1 (MCAF)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10680354
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC1014
10μg
148.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10120543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC1015
25μg
258.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10785593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC1011
100μg
878.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
MCP-1 is structurally related to the CC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two adjacent cysteines. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
8 kDa
MCP-1 (MCAF)
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
MCP⁄MCAF Chemokines
Gibco™
6347
Sequential Chromatography
Human
Carrier-Free
Wet Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Inflammation, Bone Research
98 %