Learn More
Gibco™ Mouse CCL8 (MCP-2) Recombinant Protein
Mouse CCL8 (MCP-2) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PMC1104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10101163
  • 536.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse CCL8 (MCP-2) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl
MCP-2 is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes, lymphocytes, basophils and eosinophils.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
8.5 kDa
20 ug
Mouse
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Inflammation, Immunology
98 %
20307
Sequential Chromatography
MCP-2
Store in freezer (-5 to -30°C).
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
MCP⁄MCAF Chemokines
Gibco™