Learn More
Gibco™ Mouse CCL22 (MDC) Recombinant Protein
Mouse CCL22 (MDC) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PMC1575
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10797303
  • 734.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse CCL22 (MDC) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
MDC displays chemotactic activity for monocytes, dendritic cells, natural killer cells and for chronically activated T lymphocytes. It also displays a mild activity for primary activated T lymphocytes and has no chemoattractant activity for neutrophils, eosinophils and resting T lymphocytes. This chemokine may play a role in the trafficking of activated T lymphocytes to inflammatory sites and other aspects of activated T lymphocyte physiology.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
7.8 kDa
20 ug
Mouse
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology
98 %
11488
Sequential Chromatography
MDC
Store in freezer (-5 to -30°C).
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Other Proteins
Gibco™