Learn More
Gibco™ MEM, high glucose, high sodium bicarbonate
Wird mit verschiedenen Suspensionen und adhärenten Säugetierzellen verwendet.
Marke:  Gibco™ A1451801
19.29 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
Artikelnummer. 12676187
  • 28.94 € / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) is one of the most commonly used of all cell culture media. MEM can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblasts, and primary rat astrocytes. We offer a variety of Gibco™ MEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using our media selector tool.
This MEM is modified as follows:
With: Phenol Red, D-glucose (6 g/L), Sodium Bicarbonate (3.7 g/L)
Without: L-glutamine, HEPES
Gibco™ MEM, developed by Harry Eagle, was based on his earlier formulation of Basal Medium Eagle (BME). Many other modifications of MEM followed, including Glasgow's MEM, MEM α, DMEM, and Temin's Modification. MEM is available with Earle's salts for use in a CO2 incubator, or with Hanks' salts for use without CO2.
Product Intended Use
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
MEM contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, MEM requires supplementation, commonly with 10% fetal bovine serum (FBS). MEM uses a sodium bicarbonate buffer system (2.2 g/L) and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Zertifizierungen
ISO 13485
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Ratten-Astrozyten
1 X
MEM (Minimum Essential Medium)
Steril gefiltert
Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Nachhaltige Verpackung
Gibco™
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Hoher Glukosegehalt, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat
Säugetierzellkultur
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Raumtemperatur