Learn More
Gibco™ Human Midkine (MK) Recombinant Protein
Human Midkine (MK) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC7084
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10532825
  • 558.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human Midkine (MK) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Midkine is involved in a number of biological processes including the migration of neutrophils, inflammatory leukocytes and macrophages, neuronal cells, and osteoclasts.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Sequential Chromatography
Midkine (MK)
Human
Carrier-Free
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Other Proteins
Gibco™
13.4 kDa
20 ug
123 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Oncology, Stem Cell Research, Cardiovascular Research, Differentiation, Angiogenesis
98 %