Learn More
Gibco™ Human CCL20 (MIP-3 alpha) Recombinant Protein
Human CCL20 (MIP-3 alpha) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC1234
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10652074
  • 504.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human CCL20 (MIP-3 alpha) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
MIP-3-alpha (Macrophage inflammatory protein-3α) is a chemokine and is also known as CCL20.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
8 kDa
20 ug
70 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Inflammation, Signal Transduction, Neurobiology
98 %
6364
Sequential Chromatography
MIP-3α
Human
Carrier-Free
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
MIP (Macrophage Inflammatory Protein) Chemokines
Gibco™