Learn More
Gibco™ Polymyxin B Sulfate
Polymyxin-B-Sulfat wird von Bacillus polymyxa erzeugt
Marke: Gibco™ 21850029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Polymyxin B-Sulfat wirkt, indem es an die Zellmembran bindet und dadurch die Permeabilität der Zellmembran beeinträchtigt. Gibco™ Polymyxin B-Sulfat wird zur Vermeidung bakterieller Kontamination von Zellkulturen eingesetzt. Dieses Antibiotikum ist gegen gramnegative Bakterien sehr aktiv.
- Erhältlich als 25 MU-Pulver
- Die empfohlene Arbeitskonzentration beträgt 100 Einheiten/ml
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Pulver | |
Unsteril | |
Raumtemperatur |
100 Einheiten/ml | |
Polymyxin | |
Auswahl der Bakterien |
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.