Learn More
Gibco™ Newborn Calf Serum, New Zealand origin
Allgemeine Stammzellkulturmedien und Reagenzien; Seren für die Spezialforschung und spezifische Assays
Marke: Gibco™ 16010159
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Neuseeland
- Erfasst aus Kälbern im Alter von maximal 14 Tagen.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Newborn (14 days or less) | |
Gibco® | |
Dry Ice | |
Cattle⁄Bovine | |
500 ml |
Storage conditions: ≤-10°C Shipping conditions: Frozen |
|
Standard (Sterile-Filtered) | |
New Zealand | |
Bottle(s) |