Learn More
Gibco™ Human PDGF-AB Recombinant Protein
Human PDGF-AB Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHG0134
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 10501675
  • 420.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human PDGF-AB Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Members of the PDGF family are mitogenic factors for cells of mesenchymal origin.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
25.5 kDa
10 ug
Human
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Immunology, Neurobiology, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology
98 %
5154, 5155
Sequential Chromatography
PDGF-AB
Store in freezer (-5 to -30°C).
10 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
PDGFs (Platelet-Derived Growth Factors)
Gibco™