Learn More
Gibco™ Human SCF Recombinant Protein
Recombinant Human Stem Cell Factor (SCF, C-Kit Ligand) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
287.00 € - 4030.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4254 |
Molekulargewicht | 18.54 kDa |
Reinigungsverfahren | Sequential Chromatography |
Gen-Alias | SCF (c-kit Ligand) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10354253
|
Gibco™
PHC2115 |
10μg |
287.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10384253
|
Gibco™
PHC2116 |
25μg |
558.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10640534
|
Gibco™
PHC2111 |
100μg |
1924.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10650534
|
Gibco™
PHC2113 |
1mg |
4030.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human SCF Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
SCF is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human MO-7e cells
- Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Cell Culture | |
18.54 kDa | |
SCF (c-kit Ligand) | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Other Proteins | |
Gibco™ |
4254 | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Stem Cell Research, Oncology | |
95 % |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.